Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bécher à rodage plan, bride à rainure
La partie inférieure d'un bécher à bride plate à fond rond a une forme de bécher et convient parfaitement pour les travaux de préparation avec des substances solides et visqueuses. Un travail sûr sous pression ou sous vide est possible.
140.00€ - 279.00€
Spécification
Description | Pression max 0,5 bar |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Convient aux appareils à filtre de type Witt ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; chauffer les béchers à bride plate uniquement dans les bains-marie et bains d’huile. À la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C |
Nb par paquet | 1/boîte |
Plage de températures (métrique) | 250°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10068220
|
DWK Life Sciences
243915406 |
1000 ml | DN 150 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10212241
|
DWK Life Sciences
243916308 |
2000 ml | DN 150 |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10281611
|
DWK Life Sciences
243916805 |
3000 ml | DN 150 |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10180391
|
DWK Life Sciences
243946302 |
2000 ml | DN 120 |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10078100
|
DWK Life Sciences
243945409 |
1000 ml | DN 120 |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673521
|
DWK Life Sciences
243946808 |
3000 ml | DN 120 |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume qui sont considérés comme une alternative aux ballons ronds et se composent d'une partie inférieure et d'un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble au moyen d'une bague de serrage. Un joint ou de la graisse pour rodage empêchent l'inclinaison des surfaces de rodage. Le récipient à bride plate peut être combiné à d'autres composants (p. ex. des ampoules à brome, des tiges d'agitateur, ...) au moyen de divers rodages dans le couvercle. Les récipients à bride plate conviennent parfaitement pour les travaux de préparation comme les réactions générales, les distillations, les évaporations et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de leurs parois, les récipients à bride plate permettent un travail en toute sécurité sous pression et sous vide.- Bride à rainure : une bague d'étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, ce qui permet une fermeture étanche du récipient
- Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et à l'épaisseur de paroi massive
- Utilisation jusqu'au vide maximum techniquement possible, d'où une sécurité maximale pour l'utilisateur (sous réserve du respect des instructions de sécurité)
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Pression max 0,5 bar | |
Convient aux appareils à filtre de type Witt ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; chauffer les béchers à bride plate uniquement dans les bains-marie et bains d’huile. À la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C | |
250°C |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
Oui |