Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bécher à rodage plan, bride à rainure
La partie inférieure d'un bécher à bride plate à fond rond a une forme de bécher et convient parfaitement pour les travaux de préparation avec des substances solides et visqueuses. Un travail sûr sous pression ou sous vide est possible.
Marque: DWK Life Sciences 243916805
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
- Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
- Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
Pression max 0,5 bar | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
250°C |
3000 ml | |
Convient aux appareils à filtre de type Witt ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; chauffer les béchers à bride plate uniquement dans les bains-marie et bains d’huile. À la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C | |
DN 150 | |
Oui |