Learn More
DWK Life Sciences Bécher à bride plate DURAN™, bride avec rainure
Code produit. 10068220 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Type de produit:
DN 120
DN 150
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10068220
Marque: DWK Life Sciences 243915406
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La partie inférieure d’un bécher à bride plate a une forme de bécher et sert aux travaux préparatifs impliquant des substances solides et visqueuses. Un travail sous pression ou sous vide est possible.
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
  • Bride avec rainure : Une bague d’étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, permettant au récipient d’être fermement fermé
  • Résistant à la pression et au vide grâce à sa géométrie et à l’épaisseur solide de sa paroi
  • Peut-être utilisé jusqu’au vide maximum techniquement possible et assure donc une sécurité maximale pour l’utilisateur (respecter les consignes de sécurité)
  • Impression blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pression max 0,5 bar
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Convient aux appareils à filtre de type Witt ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; chauffer les béchers à bride plate uniquement dans les bains-marie et bains d’huile. À la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit DN 150
Plage de températures (métrique) 250°C