Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, avec joint rodé standard
Les ballons à fond plat conviennent pour un travail sans pression. En raison du rodage normalisé, les ballons peuvent être raccordés à d'autres composants rodés ou fermés avec des bouchons rodés.
207.00€ - 565.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Solutions de dilution ; chauffage ; volumes 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1 000 ml (NS 24/29) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11746193
|
DWK Life Sciences
241713703 |
250 ml | NS 29/32 |
321.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756193
|
DWK Life Sciences
241714605 |
500 ml | NS 29/32 |
304.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726203
|
DWK Life Sciences
241715601 |
1 000 ml | NS 29/32 |
348.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736203
|
DWK Life Sciences
241716306 |
2 000 ml | NS 29/32 |
565.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736193
|
DWK Life Sciences
241712707 |
100 ml | NS 29/32 |
274.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15251879
|
DWK Life Sciences
241713609 |
250 ml | NS 24/29 |
262.13€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15271879
|
DWK Life Sciences
241715404 |
1000 ml | NS 24/29 |
346.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231879
|
DWK Life Sciences
241712407 |
100 ml | NS 19/26 |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15241879
|
DWK Life Sciences
241712604 |
100 ml | NS 24/29 |
218.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15261879
|
DWK Life Sciences
241714408 |
500 ml | NS 24/29 |
294.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726193
|
DWK Life Sciences
241711908 |
50 ml | NS 29/32 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les ballons à fond plat sont une variante de forme des ballons ronds et possèdent un fond aplati sur lequel ils peuvent tenir en position verticale. Le rodage normalisé permet un raccordement précis à d'autres composants rodés tels que des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, etc. En raison de leur forme, les ballons à fond plat ne conviennent que pour un travail sans pression.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- La partie inférieure plate permet de poser les fioles sans anneau de support.
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Solutions de dilution ; chauffage ; volumes 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1 000 ml (NS 24/29) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO | |
10/boîte | |
Oui |