Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, avec joint rodé standard
Les ballons à fond plat conviennent pour un travail sans pression. En raison du rodage normalisé, les ballons peuvent être raccordés à d'autres composants rodés ou fermés avec des bouchons rodés.
Marque: DWK Life Sciences 241711908
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Les flacons à fond plat sont une variante de forme des flacons ronds et ont un fond aplati sur lequel ils peuvent se tenir. Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, les bouchons à joint rodé, etc. En raison de leur forme, les pistons debout ne conviennent qu’aux travaux sans pression.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Impression blanche thermique très résistante
- La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
Spécification
51 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
oui |
50 ml | |
Solutions de dilution ; chauffage ; volumes 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1 000 ml (NS 24/29) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO | |
NS 29/32 |