Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, avec joint rodé standard
Les ballons à fond plat conviennent pour un travail sans pression. En raison du rodage normalisé, les ballons peuvent être raccordés à d'autres composants rodés ou fermés avec des bouchons rodés.
Marque:  DWK Life Sciences 241715601
Code produit. 11726203
  • 365.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les flacons à fond plat sont une variante de forme des flacons ronds et ont un fond aplati sur lequel ils peuvent se tenir. Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, les bouchons à joint rodé, etc. En raison de leur forme, les pistons debout ne conviennent qu’aux travaux sans pression.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Impression blanche thermique très résistante
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
131 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
Autoclavable
1 000 ml
Solutions de dilution ; chauffage ; volumes 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1 000 ml (NS 24/29) et 2 000 ml (NS 29/32) non DIN ISO
NS 29/32