Learn More
Karl Hecht™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Round Bottom Flasks are manufactured from durable DURAN borosilicate 3.3 glass.
17.00€ - 98.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063711
|
Karl Hecht™
41913014 |
100 mL | NS 14/23 |
17.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10155711
|
Karl Hecht™
41913015 |
100 mL | NS 19/26 |
18.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195851
|
Karl Hecht™
41913030 |
1000 ml | NS 29/32 |
66.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10545382
|
Karl Hecht™
41913036 |
2000 mL | NS 29/32 |
98.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628471
|
Karl Hecht™
41913018 |
250 mL | 29/32 |
29.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10629241
|
Karl Hecht™
41913024 |
500 mL | 29/32 |
37.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10165471
|
Karl Hecht™
41913006 |
50 mL | NS 29/32 |
22.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10217191
|
Karl Hecht™
41913010 |
50 mL | NS 19/26 |
17.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10277231
|
Karl Hecht™
41913012 |
100 mL | NS 29/32 |
19.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Without stopper
- With standard ground
- Reinforced ground neck marked with standard ground size
Spécification
Borosilicate Glass, Duran Glass |