Learn More
Karl Hecht™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Round Bottom Flasks are manufactured from durable DURAN borosilicate 3.3 glass.
Marque: Karl Hecht™ 41913030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Without stopper
- With standard ground
- Reinforced ground neck marked with standard ground size
Spécification
1000 ml | |
Verre borosilicaté Duran, Duran Glass | |
Rond | |
NS 29/32 |