Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Béchers Duran™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 mL
1 000 ml
2000 mL
Description
- Bec verseur pour un versement propre
- Distribution uniforme de l’épaisseur de paroi
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
- En verre borosilicaté DURAN™
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 60mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 120mm |
Quantité | 10/boîte |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 12331, ISO 3819 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Béchers Duran™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu