Learn More
Béchers coniques en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
- Forme conique (type Phillips) avec bec verseur
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Excellentes performances thermiques et excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Type | Bécher |