Learn More
Euro Protection™ Bottes Dunlop™ Hygrade
Marque: Euro Protection™ 9HYGR39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifié CE, EN ISO:20347 | |
PVC | |
Nylon | |
39 | |
Non sécurité | |
Oui |
Blanc, Vert | |
À usage industriel, pour les entreprises alimentaires et le travail agricole | |
PVC | |
Semelle antidérapante | |
Antidérapante et étanche | |
Bottes |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Euro Protection™ Bottes Dunlop™ Hygrade > Couleur : Blanc/vert/blanc ; taille : 39
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu