Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage courbés avec cône NS
Excellents pour protéger les réactions contre l’humidité tout en égalisant la pression. Les tubes de séchage courbes Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
19.24€ - 25.28€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10007730
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337001 |
NS 14/23 |
19.24€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10189600
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337004 |
NS 29/32 |
25.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10366261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337002 |
NS 19/26 |
22.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tube courbé à un angle de 75°
- Disponible en plusieurs tailles de cônes
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Tube de séchage | |
Pliée |