Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage courbés avec cône NS
Excellents pour protéger les réactions contre l’humidité tout en égalisant la pression. Les tubes de séchage courbes Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05337002
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Tube courbé à un angle de 75°
- Disponible en plusieurs tailles de cônes
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Pliée | |
Tube de séchage | |
NS 19/26 |