Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage courbés avec cône NS
Excellents pour protéger les réactions contre l’humidité tout en égalisant la pression. Les tubes de séchage courbes Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05337004
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Code produit. 10189600
  • 25.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
  • Tube courbé à un angle de 75°
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Pliée
Tube de séchage
NS 29/32