Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
Marque:  Nabertherm™ TR-245ON
Code produit. 17378209
  • 7650.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température maximale :300°C
  • Plage de températures de fonctionnement :+5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
  • Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
  • La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5°C maximum
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
  • Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
  • Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
  • Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
  • TR 1050 équipé de roulettes de transport
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
  • Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
C550
300°C
165 kg
240 L
Étuve de séchage
Documents
Product Guides
Nom du produit
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C > Capacité :Contrôleur 240 L ; C550