Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique MULTISTIRRER
Pour 6 ou 15 béchers d’un diamètre maximum de 85 mm ou 64 mm, respectivement. L’agitateur magnétique MULTISTIRRER Velp Scientifica™ est idéal pour thermostater les échantillons lorsqu’il est utilisé avec un bain-marie à circulation.
Marque:  Velp Scientifica™ F203A0178
Code produit. 11705704
  • 2060.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Contient 6 ou 15 positions pour béchers d’un diamètre maximal de 85 mm et 64 mm, respectivement.L’agitateur magnétique Velp Scientifica™ MULTISTIRRER est idéal pour thermostater les échantillons lorsqu’il est utilisé avec un bain-marie à circulation.
  • Construction robuste
  • Protection du panneau de commande contre le déversement de liquides
  • Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
  • Boîtier en acier inox
  • Durée de vie prolongée
  • Surface claire pour la visualisation des particules et des changements de couleur
  • Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
  • Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
  • Malgré un démarrage progressif, la vitesse réglée est atteinte rapidement
  • Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
  • Contrôle de la température des échantillons par bain-marie à circulation
  • Conception pratique Ergonomique
  • Hauteur très faible
  • Régulation de la vitesse de 50 à 1500 tr/min
  • Plage de tension de secteur / fréquence universelle
  • Poids faible, facile à déplacer
Spécification
Spécification
80 à 1 500 tr/min
Acier inoxydable
Analogique
100/240 V
370 x 230 x 51,5 mm
230 mm
50/60 Hz
Agitateur magnétique
15
15 x 250 ml
Rectangle
9 W
51,5 mm
100 à 240 V, 50/60 Hz, 9 W
Métal
2,1 kg
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique MULTISTIRRER > Capacité : 250 ml