Learn More
IKA™ Chauffe-bloc à sec 1 Code produit.: 13470607
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
IKA™ Chauffe-bloc à sec 1
GREENER_CHOICE
Code produit. 13470607 Tous les produits IKA Produits
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz
Click to view available options
Alimentation électrique:
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz
Code produit. 13470607
Marque: IKA™ 0004025100
Expédition estimée: 19-05-2025
Bain à sec numérique +120°C
• Temps de chauffage court
• Affichage à cristaux liquides facile à lire
• Minuterie/compte à rebours
• Affichage température réelle / point de consigne
• Affichage de la minuterie pour conditions précises et reproductibles
• Bouton de sélection des fonctions de minuterie ou de compte a rebours
• Sonde extérieure pour un contrôle précis de la température
• Matériau des blocs en alliage d'aluminium
• Circuit de sécurité fixe 140°C
• Minuterie de 1 min à 99 h 59 min
• Bain à sec
• 1 portoir
• Accessoires obligatoires portoir en alliage d'aluminium.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
    • Non toxique
    • Sans danger pour la couche d'ozone
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Alliage d’aluminium
Humidité relative 80%
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Type Bain/bloc sec
Nbre de blocs 1
Minuteur Oui
Largeur (métrique) 151 mm
Hauteur (métrique) 73 mm
Alimentation électrique 220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz
Tension 220 à 240/115/100 V.
Puissance 165 w
Fréquence 50/60 Hz
Nom du produit
IKA™ Chauffe-bloc à sec 1 >