Learn More
ThermoMixer™ C Eppendorf Code produit.: 13527550
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
ThermoMixer™ C Eppendorf
Code produit. 13527550 Tous les produits Eppendorf Produits
Bain/bloc sec
Click to view available options
Type:
Bain/bloc sec
Code produit. 13527550
Marque: Eppendorf 5382000015
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez vos résultats de dosage en incubant à sec et en mélangeant simultanément vos échantillons grâce à cet agitateur. Le ThermoMixer™ C Eppendorf est idéal pour le chauffage, le refroidissement et le mélange de la plupart de vos récipients de laboratoire.
Prévient efficacement la formation de condensats dans les petits récipients grâce au couvercle chauffant Eppendorf ThermoTop (en option). Tous les formats courants de récipients et de plaques de 5 μl à 50 ml peuvent être utilisés sur différents SmartBlocks Eppendorf pour des applications standard.
  • Excellente technologie 2DMix-Control pour des performances de mélange d’échantillons supérieures
  • La technologie antiéclaboussure empêche l’apparition de gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
  • Augmentation de la fréquence de mélange jusqu’à 3 000 tr/min pour un mélange efficace des échantillons
  • Excellente gestion de la température pour une précision maximale de la température, ce qui permet une manipulation sûre
  • Compatible avec le ThermoTop Eppendorf (condensation.protect™) pour la manipulation d’échantillons sans condensation (pour les SmartBlocks Eppendorf jusqu’à 2,0 ml)
  • Les touches de programme prédéfinies et les guides de menus clairement organisés permettent des opérations simples et intuitives
  • Touches de programme librement programmables pour l’optimisation individuelle
  • Eppendorf PhysioCare Concept offre une conception et un fonctionnement ergonomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) Minimum : 15°C en dessous de la température ambiante, maximum : 100°C
Type Bain/bloc sec
Affichage Paramètres de température : 1°C/100°C
Vitesse 300 à 3000 tr/min
Minuteur 15 s à 99 h 30, continu
Longueur (métrique) 30.4 cm
Largeur (métrique) 20.6 cm
Hauteur (métrique) 13.1 cm
Profondeur (métrique) 30.4 cm
Tension 220/240 V
Puissance 200 W
Fréquence 50/60 Hz
Nom du produit
ThermoMixer™ C Eppendorf >