Learn More
Fisherbrand™ Bains à sec numériques Isotemp™
375.84 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
No. of Places:
1 bloc
2 blocs
4 blocs
Alimentation électrique:
200/240 V, 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Description
Requires
L’unité doit être commandée avec le(s) bloc(s)
Améliorez la polyvalence de votre laboratoire
Les bains à sec numériques / blocs chauffants Fisherbrand™ Isotemp offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour répondre à une grande variété de besoins d’application. Conçus pour des applications simples à avancées, offrant une température max. de 130°C, un minuteur et au choix 1, 2 ou 4 tailles de blocs.
- Commandes numériques et affichage du temps et de la température
- Sonde de température interne avancée pour une excellente précision et un contrôle optimal de la température
- Contrôle précis de la température à l’aide d’un circuit PID
- L’étalonnage de la température permet de compenser la température par rapport à la valeur souhaitée
- La minuterie permet à l’utilisateur de surveiller de près le temps de montée en température
- La large gamme de blocs thermiques en alliage d’aluminium offre une polyvalence et permet de faciliter le nettoyage et la désinfection
- La construction en acier à revêtement pulvérisé lui confère de la robustesse
- Un dispositif de protection intégré contre la surchauffe garantit la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
- Réglage de la déviation de la température
Applications :
Préparation des échantillons, conservation des enzymes, réactions enzyme-substrat, amplification de l’ADN, dégénération des gels d’électrophorèse et coagulation du sérum
Garantie
Garantie Thermo Fisher Scientific standard et limitée de 2 ans. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte local.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | CE, cULus, RoHS |
Type de contrôleur | PID |
Matériau | Acier thermolaqué |
No. of Places | 1 bloc |
Type de bouchon | CN, EU, UK |
Humidité relative | < 80% |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante + 5°C à 130°C (température ambiante à 25°C) |
Type | Bain/bloc sec |
Fusible | 250 V, 2.5 A |
Temps de chauffage | ≤ 20 min, 30°C à 130°C |