Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Vapeur d’eau
Tubes détecteurs
Marque:  Dräger™ CH23401
Code produit. 10062541
  • 204.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher Scientific™.
Spécification
Spécification
Vapeur d’eau
1 à 40
10
32°F à 104°F
Vapeur d’eau 0,1
Non applicable
10
2 min
0°C à 40°C
Nom du produit
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Vapeur d’eau > Vapeur d’eau 0,1 ; 1 à 40 mg/l