Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Vapeur d’eau
Code produit. p-2429995
Click to view available options
Plages de mesure:
0,05 à 1
1 à 40
20 à 1500
20 à 40 mg/l
3 à 60
5 à 200
Type de tube:
Vapeur d’eau 0,1
Vapeur d’eau 0,1/a
Vapeur d’eau 1/b
Vapeur d’eau 20/a-P
Vapeur d’eau 5/a-p
Vapeur d’eau 3/a
Temps de réponse:
1,5 min
10 à 5 min
2 min
20/40 s
25 min
Non applicable
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
Code produit. 10318562
Marque: Dräger™ 6728531
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher Scientific™.
Spécification
Composants mesurés Vapeur d’eau
Plage d’humidité Non applicable
Plages de mesure 5 à 200
Quantité 10
Temps de réponse 25 min
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Type de tube Vapeur d’eau 5/a-p