Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,2/a
Sulfure d’hydrogène 0,2/b
Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a
Sulfure d’hydrogène 2/a
Sulfure d’hydrogène 2/b
Sulfure d’hydrogène 2 %/a
Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a
Plages de mesure:
0,2 à 5 ppm
0,2 à 6 ppm
0,2 à 7 vol.%
2 À 40 vol. %
2 à 200 ppm
2 à 60 ppm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Sulfure d’hydrogène 0,2/a |
| Plages de mesure | 0,2 à 5 ppm |
| Quantité | 10/Boîte |