Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique
Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
Marque:  Dräger™ 8101681
Code produit. 10252581
  • 302.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Flacon en verre
  • Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
  1. La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Spécification
Spécification
Acide chlorhydrique, Acide nitrique 1/a
1 à 10 ppm
10
41°F à 104°F
15 mg/l
10/20
1,5 à 3 min
De 5° à 40°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydrochloric Acid / Nitric Acid 1/a
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, nitric acid
Nom du produit
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique > Acide chlorhydrique / acide nitrique 1/a ; plage de mesure : 1 à 10 ppm HCL