Learn More
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296771
|
Dräger™
CH29501 |
Acide chlorhydrique 1/a | 1 à 10 ppm |
246.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10788914
|
Dräger™
6728181 |
Acide chlorhydrique 50/a | 50 à 5000 ppm |
234.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10252581
|
Dräger™
8101681 |
Acide chlorhydrique, Acide nitrique 1/a | 1 à 10 ppm |
302.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
- La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique