Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,2/a
Sulfure d’hydrogène 0,2/b
Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a
Sulfure d’hydrogène 2/a
Sulfure d’hydrogène 2/b
Sulfure d’hydrogène 2 %/a
Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a
Plages de mesure:
0,2 à 5 ppm
0,2 à 6 ppm
0,2 à 7 vol.%
2 À 40 vol. %
2 à 200 ppm
2 à 60 ppm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a |
| Plage d’humidité | 40 mg/l |
| Plages de mesure | 0,2 à 7 vol.% |
| Nbre de coups | 1+2 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 2 min |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 140°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 60°C |