Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
175.00€ - 212.00€
Spécification
Comprend | Poignée et couvercle |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Largeur (métrique) | 139 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12457010
|
Tenak™
TE29358 |
680 x 139 x 280 mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487000
|
Tenak™
TE29320 |
560 x 139 x 170 mm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double trays are a rack with two drawers including a lid with a handle on the front
- Double trays will fit into any freezer
- Constructed of stainless steel
Spécification
Poignée et couvercle | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
139 mm |