Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marque:  Tenak™ TE29320
Code produit. 12487000
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les plateaux doubles sont un rack avec deux tiroirs comprenant un couvercle avec une poignée sur le devant
  • Les plateaux doubles s’adaptent à n’importe quel congélateur
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
Poignée et couvercle
Congélateur vertical
139 mm
Acier inoxydable
560 x 139 x 170 mm