Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marque: Tenak™ TE29358
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Les plateaux doubles sont un rack avec deux tiroirs comprenant un couvercle avec une poignée sur le devant
- Les plateaux doubles s’adaptent à n’importe quel congélateur
- Fabriquée en acier inoxydable
Specifications
Poignée et couvercle | |
Congélateur vertical | |
139 mm |
Acier inoxydable | |
680 x 139 x 280 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction