Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr.
Marque: H-B Instrument™ B60400-0700
44.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
NIST | |
immersion partielle | |
12 in | |
300mm | |
Liquide Enviro-Safe™ | |
150°C | |
— | |
Oui | |
1°C |
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries | |
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude | |
300 mm | |
Verre | |
Thermomètre | |
-20°C | |
-20°C à +150°C | |
±1°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C | |
76 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
H-B instruments PFA safety coating
Promotions
-
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
43Heures
21Minutes
50Secondes
9