Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr.
Marque:  H-B Instrument™ B60400-1300
Code produit. 13029152
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Spécification
NIST
immersion totale
7,9 in
200 mm
Liquide Enviro-Safe™
150°C
Oui
1°C
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
200 mm
Verre
Thermomètre
- 10°C
-10°C à +150°C
±1°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C
Vidéos
  • H-B Instruments - PFA safety coating
    Perfluoroalkoxy copolymer resin.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      H-B instruments PFA safety coating
    Nom du produit
    H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ > Plage : -10 °C à 150°C ; Précision : ± 1 °C, ± 1,5 °C au-dessus de 110 C ; Immersion totale ; Longueur : 200 mm