Learn More
Kolmi Hopen™ Charlotte à clips en polypropylène élastique double dans le distributeur mural
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Vert
Description
- Couvre entièrement la tête, comme l’exige la procédure HACCP
- Confort supplémentaire avec double élastique pour une excellente rétention
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- 12 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Type de conception | Charlotte à clip |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | EN ISO 9001 |
Quantité | 250 Paquets |
Dimensions (L x l) | 40 x 55 cm |
Comprend | Charlottes et distributeur mural |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Charlotte à clips en polypropylène élastique double dans le distributeur mural >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu