Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à double profondeur qwikTRAK™
Le kit fournit des composants pour les étagères qui s’adaptent sur des rails pour une mobilité accrue
Marque:  Metro™ LBTM24C
Code produit. 15916991
  • 1575.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ et MetroMax i™
  • Le kit comprend huit montants de 74 po (188 cm) de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons toriques, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
Informations sur la commande
Commandez un kit par système double profondeur. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
Kit d’unité mobile
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
24 po
61 cm
Acier
Chrome
Huit montants de 74 po de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons en forme de donut, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
24 po
61 cm
Nom du produit
Metro™ Kits d’unités mobiles à double profondeur qwikTRAK™ > Chrome, 24 po (610 mm)