Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à double profondeur qwikTRAK™
Code produit. p-4246809
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 po
21 po
24 po
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Chrome
Epoxy vert Metroseal
Polymère lourd
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15906991
Marque: Metro™ LBTM21S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit fournit des composants pour les étagères qui s’adaptent sur des rails pour une mobilité accrue
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ et MetroMax i™
  • Le kit comprend huit montants de 74 po (188 cm) de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons toriques, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
Informations sur la commande
Commandez un kit par système double profondeur. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kit d’unité mobile
Finition Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Comprend Huit montants de 74 po de hauteur, quatre roulettes à rainure en V, un ensemble de roulettes à canal central en acier inox, des tampons en forme de donut, des supports traverse et d’autres éléments de fixation
Largeur (impériale) d’étagère 21 po
Largeur (impériale) 21 po
Largeur (métrique) d’étagère 53 cm
Largeur (métrique) 53 cm
Matériau Acier inoxydable