Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Premium
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux résistante à la corrosion. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Premium s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
240.00€ - 263.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
Type de produit | Seringue automatique, deux anneaux |
Modèle | Dosystrade; Premium 164 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10233112
|
Socorex™
164.0501 |
0,1 à 1 ml |
240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10793473
|
Socorex™
164.0502 |
0,3 à 2 ml |
240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10111542
|
Socorex™
164.0505 |
0,5 ml à 5 ml |
263.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ulSpécification
Autoclavable | |
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. | |
Dosystrade; Premium 164 | |
Luer-Lock |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, deux anneaux | |
1 unité | |