Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Premium
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux résistante à la corrosion. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Premium s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
Marque:  Socorex™ 164.0501
Code produit. 10233112
  • 240.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavable
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation.
0,05 ml
1 unité
0,1 à 1 ml
Oui
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Seringue automatique, deux anneaux
Dosystrade; Premium 164
lt; 0,7% à lt; 0,4%
Luer-Lock