Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Premium
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux résistante à la corrosion. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Premium s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
Marque: Socorex™ 164.0505
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ulSpécification
Autoclavable | |
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. | |
0,5 ml | |
1 unité | |
0,5 ml à 5 ml | |
Oui |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, deux anneaux | |
Dosystrade; Premium 164 | |
lt; 0,5% à lt; 0,2% | |
Luer-Lock |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Premium >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu