Learn More
Azlon™ Mini seau à glace
Il peut contenir jusqu’à 1 litres de glace ou de glace hydrique. Le mini seau à glace Azlon™ possède un fond plat afin d’empêcher tout basculement.
Marque:  Azlon™ IBB004P
97.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10395010
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Non adaptés à une utilisation avec des solvants ou de l’azote liquide
Description
Description
  • Mini-seaux à glace en mousse de polyuréthane
  • À utiliser avec de la glace hydrique, de la glace sèche et des solutions salines
  • Poignées intégrées permettant un levage et un transport aisés
  • Conique, pour faciliter l’empilement et la stabilité
  • Capacité de 1000 ml
  • Dimensions 95 mm x 200 mm (h x l) et poids 140 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
95 mm
200 x 200 x 95 mm
140 g
Mini seau à glace
1000 ml
200 mm
Glace d’eau, glace carbonique, solutions salines
Mousse en polyuréthane
Vert
Nom du produit
Azlon™ Mini seau à glace > Capacité : 1000 ml ; Couleur : Vert