Learn More
BINDER™ Porte intérieure en verre divisée pour les séries CB et CBF
La porte intérieure en verre divisée BINDER™ est une option à utiliser avec les incubateurs à CO2 CB et CBF
1895.00€ - 3825.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries CB et CBF |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type | Port d’accès |
Code produit | Marque | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17373683
|
BINDER™
8612-0029 |
Porte intérieure divisée en 4 parties |
1895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17383683
|
BINDER™
8612-0030 |
Porte intérieure divisée en 6 parties |
2840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17393683
|
BINDER™
8612-0031 |
Porte intérieure divisée en 8 parties |
3825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Porte intérieure divisée et compartimentation
- Porte intérieure divisée en 4, 6 ou 8 parties (selon modèle) et compartimentation de l’intérieur
Spécification
Chambres BINDER séries CB et CBF | |
Silicone | |
Port d’accès |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Porte intérieure en verre divisée pour les séries CB et CBF