Learn More
BINDER™ Porte intérieure en verre divisée pour les séries CB et CBF
Code produit. 17373683 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
6-part Internal Door
8-part Internal Door
Porte intérieure en 4 parties
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17373683
Marque: BINDER™ 86120029
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La porte intérieure en verre divisée BINDER™ est une option à utiliser avec les incubateurs à CO2 CB et CBF
  • Porte intérieure divisée et compartimentation
  • Porte intérieure divisée en 4, 6 ou 8 parties (selon modèle) et compartimentation de l’intérieur
Spécification
Description Porte intérieure, divisée - Compartimentation de thérapie cellulaire, consistant en 4 portes intérieures et deux niveaux de tablette avec une paroi de partition par niveau
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER séries CB et CBF
Matériau Silicone
Type Port d’accès
Modèle de porte Porte intérieure en 4 parties
Caractéristiques Porte intérieure divisée en 4 parties