Learn More
BINDER™ Porte intérieure en verre divisée pour les séries CB et CBF
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
6-part Internal Door
8-part Internal Door
Porte intérieure en 4 parties
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Porte intérieure divisée et compartimentation
- Porte intérieure divisée en 4, 6 ou 8 parties (selon modèle) et compartimentation de l’intérieur
Spécification
Spécification
| Description | Porte intérieure, divisée - Compartimentation de thérapie cellulaire, consistant en 8 portes intérieures et quatre niveaux de tablette avec une paroi de partition par niveau |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries CB et CBF |
| Matériau | Silicone |
| Type | Port d’accès |
| Modèle de porte | 8-part Internal Door |
| Caractéristiques | Porte intérieure divisée en 8 parties |