Learn More
Epredia™ Supports de lames jetables
Utilisez des lames à profil bas et haut avec le système de serrage rapide des supports de lames jetables Epredia™.
91.10€ - 2010.00€
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10680032
|
Epredia™
705050 |
Support de lame jetable E | Unité en queue d’aronde |
91.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12033119
|
Epredia™
705800 |
Portoir de lame E | HM 310, HM 315 et HM 325 |
2010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12647876
|
Epredia™
705050 |
Support de lame jetable E | Unité en queue d’aronde |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisez des lames à profil bas et haut avec le système de serrage rapide des supports de lames jetables Thermo Scientific™. Les modèles actualisés (barres de guidage à longue course et version 2) incluent des leviers amovibles de réglage de l’angle et de fixation des lames.
Supports de lames jetables- Les leviers de réglage et d’angle de la lame sont amovibles pour permettre de conserver les réglages de l’utilisateur (versions 2 et 3 uniquement)
- Le levier concentrique se bloque sur la queue d’aronde pour aider à réduire les mouvements accidentels du support (versions 2 et 3 uniquement)
- Système de serrage rapide pour lames à profil haut et bas
- Angle de dégagement réglable
- Le protège-lame amovible recouvre entièrement la lame dans toutes les positions
- Base du support de lame incluse