Learn More
Epredia™ Supports de lames jetables
Code produit. 12647876 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Portoir de lame E
Support de lame jetable E
À utiliser avec (équipement):
HM 310, HM 315 et HM 325
Unité en queue d’aronde
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12647876
Marque: Epredia™ 705050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez des lames à profils haut et bas grâce au système de serrage rapide de ces portoirs de lames jetables Epredia™.
Utilisez des lames à profil bas et haut avec le système de serrage rapide des supports de lames jetables Thermo Scientific™. Les modèles actualisés (barres de guidage à longue course et version 2) incluent des leviers amovibles de réglage de l’angle et de fixation des lames.
Supports de lames jetables
  • Les leviers de réglage des lames et l’angle et des lames sont amovibles pour conserver les réglages de l’utilisateur (Version 2 et 3 unités uniquement)
  • Le levier concentrique se bloque sur la queue d’aronde pour mieux réduire les mouvements accidentels du support (Version 2 et 3 unités uniquement)
  • Système de serrage rapide pour lames à profils haut et bas
  • Angle de dégagement réglable
  • Le protège-couteau amovible couvre la lame sur toute la longueur, dans n’importe quelle position
  • Base du support de couteau incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Support de lame type E pour unités en queue d’aronde
Type de produit Support de lame jetable E
À utiliser avec (équipement) Unité en queue d’aronde