Learn More
Sampling Systems™ Écope jetable
Idéale pour l’échantillonnage à partir de silos de stockage ou d’échantillons de puits. L’écope jetable Sampling Systems™ peut être poussée manuellement dans le liquide échantillonné ou insérée à l’extrémité d’un fil.
310.00€ - 326.00€
Spécification
Type de produit | Écope |
---|---|
Matériau | HDPE |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Jetable | Oui |
Longueur (métrique) | 965 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15809341
|
Sampling Systems™
5040A-1000 |
Non pondéré |
310.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15819341
|
Sampling Systems™
5040W-1000 |
Extrémité pondérée |
326.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La bille en plastique à l’extrémité de l’échantillonneur est écartée lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit
- Lorsque l’échantillonneur est retiré, la bille en plastique scelle l’échantillonneur
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
Spécification
Écope | |
1 000 ml | |
965 mm |
HDPE | |
Oui | |
40 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Écope jetable