Learn More
Sampling Systems™ Écope jetable
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Type de produit:
Écope
Conditionnement:
24 pièces
Description
- La bille en plastique à l’extrémité de l’échantillonneur est écartée lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit
- Lorsque l’échantillonneur est retiré, la bille en plastique scelle l’échantillonneur
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Écope |
| Matériau | HDPE |
| Description | Non pondéré |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Jetable | Oui |
| Longueur (métrique) | 965 mm |
| Largeur (métrique) | 40 mm |