Learn More
Sampling Systems™ Écope jetable
Code produit. 15819341 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Type de produit:
Écope
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 15819341
Marque: Sampling Systems™ 5040W1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéale pour l’échantillonnage à partir de silos de stockage ou d’échantillons de puits. L’écope jetable Sampling Systems™ peut être poussée manuellement dans le liquide échantillonné ou insérée à l’extrémité d’un fil.
  • La bille en plastique à l’extrémité de l’échantillonneur est écartée lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit
  • Lorsque l’échantillonneur est retiré, la bille en plastique scelle l’échantillonneur
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
Spécification
Type de produit Écope
Matériau HDPE
Description Extrémité pondérée
Capacité (métrique) 1 000 ml
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Liquides visqueux
Longueur (métrique) 965 mm
Largeur (métrique) 40 mm