Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 type B (JKT)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Homologation pour le contact alimentaire
- Gants à la pointe de la technologie offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées
- La conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offrent une meilleure protection contre une plus vaste gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques
- Nos gants ambidextres et antistatiques protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spezifikation
Spezifikation
Certifications/Conformité | EPI catégorie III par la directive du Conseil européen 89/686/CEE. Testé conformément aux normes EN 420:2003, ISO 16604 procédure B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004. Atteint ou dépasse le NQA de 0,65 G1 pour l’absence de petits orifices, conforme aux normes ISO 9001, ISO 13485 et FDA CFR 21 partie 820 |
Classification | EPI catégorie III |
Accelerator Free | Oui |
Couleur | Violet |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Lisse |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Cosmetic and chemical industries
Taille: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Product Information
Product Information
KCP007 FR
Taille: 1.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur