Learn More
Dichlorure de diphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11324829
Dichlorure de diphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324829
50 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11324829
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 071139.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-99-5
Formule moléculaire C12H12Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 345.84
Numéro MDL MFCD00000516
Clé InChI WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0drAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14342
Nom IUPAC dichloro(diphényl)stannane
SMILES Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyltin dichloride
Point de fusion 41°C to 43°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 333°C to 337°C (decomposition)
Point d’éclair >150°C (302°F)
Formule linéaire (C6H5)2SnCl2
Quantité 50 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Poids de la formule 343.81
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP19K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number071139.18,071139.09,071139.04
Numéro de lotW28G010 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2022 Catalog Number071139.18,071139.09,071139.04
Numéro de lotY22F017 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number071139.18,071139.09,071139.04
Numéro de lotA05S011 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number071139.18,071139.09,071139.04
Numéro de lotL23M16 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number071139.18,071139.09,071139.04
Nom du produit
Dichlorure de diphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >