Learn More
Oxyde de diphénylétain, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11304557
Oxyde de diphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304557
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11304557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039615.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2273-51-0
Formule moléculaire C12H10OSn
Poids moléculaire (g/mol) 288.92
Numéro MDL MFCD00058851
Clé InChI VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
CID PubChem 75280
Nom IUPAC diphenylstannanone
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyltin oxide
Point de fusion 320°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Poids de la formule 288.9
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP17L038 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2025 Catalog Number039615.06,039615.14,039615.03
Numéro de lotT09H009 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numéro de lotU13E002 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numéro de lotI18T003 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
Numéro de lotL04F36 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number039615.03,039615.14
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de diphénylétain, Thermo Scientific Chemicals >