Learn More
Oxyde d’hydroxyde de n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11443837
Oxyde d’hydroxyde de n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443837
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11443837
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18290.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2273-43-0
Formule moléculaire C4H10O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 208.83
Numéro MDL MFCD00013927
Clé InChI WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme stannane, butylhydroxyoxo, butyltin hydroxide oxide, butylstannoic acid, butylstannonic acid, 1-butanestannonic acid, n-butyltin hydroxide oxide, butylhydroxytin oxide, butylhydroxyoxostannane, unii-g34wda7z2e, butylenestannonic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16767
SMILES CCCC[Sn](O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyltin hydroxide oxide
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC butyl(hydroxy)stannanone
Poids de la formule 208.81
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10247932 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2023 Catalog NumberA18290.0E,A18290.36,A18290.22
Numéro de lot10244797 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2022 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Numéro de lot10242905 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2022 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Numéro de lotI11K28 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Numéro de lot10231074 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18290.36,A18290.22
Nom du produit
Oxyde d’hydroxyde de n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >