Learn More
Thermo Scientific™ Tube en PTFE spécialement formulé Dionex™
Le tube en PTFE spécialement formulé Dionex Thermo Scientific™ est utilisé comme connecteur pour les tubulures en silice fondue (LC nano et capillaire). Choisissez les dimensions des raccords en fonction du D.E. de la tubulure de silice fondue utilisée.
16.54€ - 56.95€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11322133
|
Thermo Scientific™
160486 |
Dia. int. 250 um ; Basse pression | Système Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano |
48.09€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11352133
|
Thermo Scientific™
160489 |
Diam. interne de 250 et 350 um | Tubes capillaires en silice fondue |
56.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11362143
|
Thermo Scientific™
161030 |
Dia. int. 350 um ; Basse pression | Tubes capillaires en silice fondue | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La tubulure en PTFE spécialement formulée Thermo Scientific™ Dionex est utilisée comme connecteur pour les tubes souples de silice fondue (LC nano et capillaire).
Spécification
nanoLC | |
Tubes capillaires |